Fontos dokumentumok
P6624
PS-1145 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-(6-Chloro-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >3 mg/mL at ~60 °C, clear (with warming for 2 minutes)
methanol: water (1:1): ≥5 mg/mL at 60 °C (With warming for 5 minutes.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Clc1cc(NC(=O)c2cccnc2)c3[nH]c4cnccc4c3c1
InChI
1S/C17H11ClN4O.2ClH/c18-11-6-13-12-3-5-20-9-15(12)21-16(13)14(7-11)22-17(23)10-2-1-4-19-8-10;;/h1-9,21H,(H,22,23);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTDCBADLGJZBHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the culture medium to treat human epidermal keratinocytes (HEKs) and squamous carcinoma cells (SCCs) to study the role of IKK in Corynebacterium tuberculostearicum (C. t.)-elicited transcription of inflammatory mediators
- to investigate the involvement of transcription factor p65 (RelA)/nuclear factor kappa-B (NF-κB) in the cluster of differentiation 28 (CD28)-mediated interleukin-17A (IL-17A) gene expression
- to examine the involvement of NF-κB signaling in the cytotoxic effect of niclosamide on colorectal cancer (CRC) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.