385585
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor
The 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor controls the biological activity of 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3.
Szinonimák:
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor, 17β-HSD3 Inhibitor, 5-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-3-(4-methoxyphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, pink
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C(S/1)=S)C2=CC=C(C=C2)OC)C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2