382120
Histone Acetyltransferase Activator, CTB
The Histone Acetyltransferase Activator, CTB, also referenced under CAS 451491-47-7, modulates the biological activity of Histone. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
Histone Acetyltransferase Activator, CTB, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2