376816
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide analog of Hexokinase II VDAC binding domain peptide.
Szinonimák:
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable, HXK2VBD-cpm, H- RQIKIWFQNRRMKWKK-MIASHLLAYFFTELN-NH₂
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Detach and translocate HXK2 from mitochondria to the cytosol
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Egyéb megjegyzések
Holinger, E.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 13298.
Sui, D., and Wilson, J.E. 1997. Arch. Biochem. Biophys.345, 111.
WGK
WGK 1