Fontos dokumentumok
374000
Sigma-Aldrich
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Szinonimák:
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.30
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Általános leírás
A cell-permeable anti-inflammatory sesquiterpene lactone that acts as a specific NF-κB-DNA binding inhibitor by irreversibly alkylating free sulfhydryls of the cysteine residues on the p65 subunit. Exhibits no effect against the DNA-binding activity of the homodimer of p50 subunit, nor does it affect cellular NF-κB activation/nuclear translocation or IκB dissociation/degradation. An excellent research tool for studying NF-κB-mediated biological processes both in cultures in vitro and in animals in vivo.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Boulanger, D., et al. 2007. Vet. Microbiol.119, 330.
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3