MAB2146
Anti-ICAM-1 Antibody, clone P2A4
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD54
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P2A4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ICAM1(3383)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: for use on B cells, PBL, T cells
Immunoprecipitation
FACS
ELISA
Inhibits ICAM-1 dependent adhesive interactions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2