17-441
Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit
The Rac1/Cdc42 Activation Assay provides an effective method for detecting Rac & Cdc42 activity in cell lysates.
Szinonimák:
Rac1 activation assay
Méret kiválasztása
375 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
375 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Javasolt termékek
Minőségi szint
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... RAC1(5879)
Általános leírás
Egyediség
Anti-Rac1, clone 23A8: Species Cross-reactivity: Human, mouse and rat. Other species cross-reactivity unknown.
Anti-cdc42 Species Cross-reactivity: Human, mouse, rat and dog. Other species cross-reactivity unknown.
Komponensek
Anti-Rac1, clone 23A8, Catalog #05-389: One vial containing 250 μg of protein G purified mouse IgG2b in 250 μL of storage buffer (0.1 M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15 M NaCl, containing 0.05% sodium azide).
Anti-cdc42, (mouse monoclonal IgG1) , Catalog # 05-542: One vial containing 50 μg of purified mouse IgG1 in 200 μL of 50% storage buffer (20 mM sodium phosphate, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1.5 mM sodium azide containing, 1 mg/mL BSA) and 50% glycerol.
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X, Catalog # 20-168 : Two vials, each vial containing 18 mL of 5X MLB: 125 mM HEPES, pH 7.5, 750 mM NaCl, 5% Igepal CA-630, 50 mM MgCl2, 5 mM EDTA and 10% glycerol.
100X GTPγS, 10mM, Catalog # 20-176: One vial containing 50 μL of 10 mM GTPγS, 100X stock, in 50 mM Tris-HCl, pH 7.8, non-hydrolyzable analog of GTP. Sufficient to label 5 mL of cell lysates.
100X GDP, 100mM, Catalog # 20-177: One vial containing 50 μL of 100 mM GDP, 100X stock, in 50 mM Tris-HCl, pH 7.8. GDP (Guanosine 5′-Diphosphate) for in vitro labeling of G-proteins in the inactive form. Sufficient to label 5ml of cell lysates.
Minőség
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1