Merck
235425
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Szinonimák:
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic, Ac-DEVD-AMC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H37N5O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
675.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mM
fluoreszcencia
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Általános leírás
Fluorogenic CPP32/Apopain substrate. Cleavage of this substrate by CPP32/Apopain shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Cleavage can be monitored by excitation at 380 nm and emission at 460 nm.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Cleavage of this substrate by caspase-3 shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Also a substrate for caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Km = 9.7 ± 1.0 µM for cleavage of this substrate by caspase-3
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Hermission, M., et al. 2000. Oncogene 19, 2338.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3