Fontos dokumentumok
264150
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Szinonimák:
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic, Z-DEVD-AFC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H38F3N5O14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
821.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~400 nm
λem ~505 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
Általános leírás
Fluorogenic CPP-32/apopain substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3. Reaction can be monitored by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore. Excitation max: ~400 nm; emission max: ~505 nm.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3. Reaction can be monitored by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore. Also a substrate for caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Kluck, R.M., et al. 1997. Science275, 1132.
Talanian, J., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 9677.
Chinnaiyan, A.M., et al. 1996. Curr. Biol.6, 897.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1