Fontos dokumentumok
264151
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Szinonimák:
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic, Ac-DEVD-AFC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H34F3N5O13
Molekulatömeg:
729.61
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~400 nm
λem ~505 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Fluorogenic caspase-3 substrate (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm). Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1