Fontos dokumentumok
218763
Sigma-Aldrich
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2).
Szinonimák:
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic, Z-VEID-AFC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H44F3N5O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
819.78
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~400 nm
λem ~505 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1