Merck
PHR3398
Supelco
S-Selenomethionine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Seleno-L-methionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1611955
kiszerelés
pkg of 200 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)