ABE286
Anti-acetyl-p53 (Lys120) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys120)
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl-p53 in p53 transfected H1299 human lung cotransfected with or without hMOF (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center of Thomas Jefferson Medical College).
Immunoprecipitation Analysis: 1.5 µg or 4.5 µg from a representative lot immunoprecipitated endogenous acetyl-p53 in HCT116 cell lysates, which were treated with a vehicle (DMSO) or camptothecin (CPT) (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center of Thomas Jefferson Medical College).
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl-p53 in H1299 cell lysates, which were transfected with either wild type p53, the 9 K/R mutant (all lysine residues except Lys120 mutated to arginine), the 10 K/R mutant (all lysine residues mutate including Lys 120), or empty vector, with or without hMOF (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center of Thomas Jefferson Medical College).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-p53 in acetylated p53 peptides
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Non-acetylated and acetylated p53 peptides
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1