Fontos dokumentumok
220411
Millipore
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Szinonimák:
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H39O4 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
>95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 20 mg/mL
aqueous buffer: soluble
kation nyomok
heavy metals: <10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
Általános leírás
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets.
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Egyéb megjegyzések
Rolo, A.P., et al. 2001. Biosci. Rep.21, 73.
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3