21538-M
IHC Select Secondary Goat Anti-Mouse IgG Antibody, prediluted, biotinylated
from goat, biotin conjugate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
IHC Select
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Alkalmazás
Blocking Reagent
Primary Antibody (Mouse IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody (Gt X Ms IgG)
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2