SRP0217
SHP-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Noonan syndrome 1, PTP-1D, PTP2C, PTPN11, SHP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
59.5 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
0.73 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PTPN11(5781)
Általános leírás
Alkalmazás
Human active SHP-2 has been used to study the effects of α-lipoic acid and dihydrolipoic acid on the activity of SHP-2 enzyme.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)