12-151
PKA Inhibitor Peptide
lyophilized powder, for Neuroscience applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PKA Inhibitor peptide, The PKA Inhibitor peptide controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1