492002
NOX1 Inhibitor, ML171
The NOX1 Inhibitor, ML171, also referenced under CAS 6631-94-3, controls the biological activity of NOX1.
Szinonimák:
NOX1 Inhibitor, ML171, NADPH Oxidase-1 Inhibitor, ML171, 2-APT, 2-acetylphenothiazine
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark yellow-orange
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NOS/c1-9(16)10-6-7-14-12(8-10)15-11-4-2-3-5-13(11)17-14/h2-8,15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3