1.46502
Rack for 55mm Contact Plates
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Contact Plates, autoclavable
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Minőségi szint
Jellemzők
autoclavable
átmérő × Ma
70 mm × 250 mm
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
for use with 55mm Contact Plates
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Related Content
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators