14-792-M
PI 3-Kinase (p110α(H1047R)/p85α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R & untagged, recombinant, human p85α full length.
Szinonimák:
Active PI 3-Kinase Protein, PI 3-Kinase p110α/p85α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
termékcsalád
Upstate®
form
liquid
specifikus aktivitás
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
molekulatömeg
Mw 125 kDa (p110α(H1047R))
Mw 84 kDa (p85α)
tisztítva
(Ni2+/NTA-agarose)
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
szín
colorless
oldhatóság
water: soluble
elérési szám
U79143
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Általános leírás
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R, and untagged, recombinant, human p85α full length. The H1047R substitution is a somatic mutation in p110α that has been associated with tumours of the colon, stomach, breast, and brain. PI3Ks are categorized into three classes, namely class I, II, and III, based on their structural characteristics, substrate specificities, and the nature of lipid end-products. Class IA PI3Ks are composed of heterodimers that include a p110 catalytic subunit and a p85 regulatory subunit. In mammals, PIK3CA, PIK3CB, and PIK3CD, encode the p110 catalytic isoforms: p110α, p110β, and p110δ, respectively.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1