Fontos dokumentumok
SRP0236
Sigma-Aldrich
PI3 kinase (p110d/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PI3-kinase p110 subunit delta, PIK3CD, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta, ptdIns-3-kinase subunit p110-δ
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥1.1 pmol/min-μg
molekulatömeg
146 kDa (p110δ)
83.5 kDa (p85α)
kiszerelés
pkg of 20 μg
koncentráció
>0.02 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PIK3CD(5293)
Általános leírás
Complex of N-terminal GST tagged recombinant full-length human p110δ (GenBank Accession No. NM_005026), and recombinant full length, human p85α, GenBank Accession No. XM_043865). Coexpressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Alkalmazás
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Egység definíció
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
Fizikai forma
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Elkészítési megjegyzés
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)