Fontos dokumentumok
P8615
Phosphoinositide 3-kinase p110γ human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
PI3K p110γ human, Phosphatidylinositol 3-kinase p110γ human
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
~4.5 units/mg protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PIK3CG(5294)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1