Merck
1.46761
Millipore
Tryptone Glucose Extract Agar
ReadyPlate ready-to-use 55mm plates for microbiological Membrane filtration Analysis of total Viable count release through an ISO 17025 accredited Lab.
Szinonimák:
Tryptone Glucose Meat extract Agar
Méret kiválasztása
20 EA
14 000,00 Ft
14 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 05.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
20 EA
14 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106217
NACRES:
NA.74
14 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 05.részletek
Ügynökség
ISO
Minőségi szint
Forma
plate (ready-to-use)
eltarthatósági idő
9 mo.
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
ReadyPlate
kiszerelés
pkg of (55 mm plate (20 plates per pack))
technika/technikák
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Átmérő
55 mm
alkalmazás(ok)
filtration
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
ReadyPlate agar plates are stackable, specially designed plates that help increase safety during handling, transport, and incubation. ReadyPlate agar plates are of 55mm diameter. Tryptone Glucose Extract Agar is a non-selective medium used for the cultivation and enumeration of microorganisms in water and other filterable liquids by the membrane filtration technique. Tryptone and meat extract provides nitrogenous, carbonaceous compounds, long-chain amino acids, vitamin B complex, and other essential growth nutrients. Glucose serves as the energy source.
Alkalmazás
Tryptone Glucose Extract Agar is recommended for enumeration of bacteria in water and other filterable liquids by the membrane filtration technique. The media finds its application in the Pharmaceutical, environmental, and Food & Beverages industry.
Jogi információk
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg