MHA000P2T
Tryptone Glucose Extract Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Szinonimák:
TGE broth
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 50 tests
kapacitás
2 mL
filling volume
2 mL
bemenet
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
heterotrophic bacteria
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use Liquid ampoule media solve numerous problems in microbiology laboratories where time, equipment, and trained personnel are often in short supply.
- They are available in convenient, single-test 2 mL plastic ampoules, eliminating the manipulation of glass ampoules and avoiding the waste and spoilage associated with bulk packaged media.
Specifikációk
Analízis megjegyzés
E. coli (ATCC 25922)
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2