1.46697
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Neutralizer A, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
CASO agar, Casein Soybean Digest Agar with neutralizer, TSA, TSA with Neutralizer A
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Forma
plate (ready-to-use; with safety lock)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Neutralizer A
kiszerelés
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
tárolási körülmény
protect from light (Tightly closed. Dry)
lemezátmérő
55 mm
szín
yellow to yellow-orange
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Related Content
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators