Merck
1.46408
Millipore
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Szinonimák:
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
Méret kiválasztása
6 PKG
21 000,00 Ft
21 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 14.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
6 PKG
21 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
21 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 14.részletek
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Minőségi szint
leírás
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 300 mL (in 500 ml bottle with blue flip cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
300 mL , filling volume
pH
7.0
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
Buffered NaCl-Peptone solution is designed for the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products. The low content of peptone, along with phosphate buffer and sodium chloride in the solution maintains the viability of microorganisms present without supporting their growth.
Alkalmazás
Buffered NaCl-Peptone solution is used for the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products such as solutions for sample preparation, dilution, or washing solution.
Tulajdonságok és előnyök
Our ready to use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements. Our media are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility and growth promotion tests. Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.