1.46381
Buffered NaCl-Peptone Solution + 0.1% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Szinonimák:
Buffered Saline Peptone Water with 0.1% Tween, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.1% Polysorbate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
leírás
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterilitás
sterile; autoclaved
form
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
1000 mL
palack térfogata
1000 mL , filling volume
pH
7.0
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
alkatrészek
tween
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg