1.46480
Buffered NaCl Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Szinonimák:
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
leírás
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 90 mL (in 125 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
125 mL
palack térfogata
90 mL , filling volume
pH
7.0
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Cikkek
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.