1.46395
Sodium Chloride Buffer Solution
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Szinonimák:
Buffer Solution, NaCl Buffer, NaCl Solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 6 × 200 mL each
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
250 mL
palack térfogata
200 mL , filling volume
pH-tartomány
6.8-7.2
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
The low content of phosphate and sodium chloride in the formula maintains the viability of the microorganisms without supporting growth.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg