Merck
1.18328
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1000 NTU
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
3 VIALS
203 000,00 Ft
203 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kéréseTovábbi információk kérése
Erről a tételről
UNSPSC kód:
47101516
NACRES:
SE.11
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
photometry: suitable
zavarosság
0.02-1000 NTU
kompatibilitás
for use with Turbiquant 5000 IR
for use with Turbiquant 5000 T
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
1.183491.183811.18335
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 1100 IR, for use with Turbiquant 1100 T
turbidity
0.02-1000 NTU
turbidity
0.02-1750 NTU
turbidity
-
turbidity
0.02-1000 NTU
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Általános leírás
0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1500 IR, 1500 T 0.02 - 10.0 - 1000 NTU Turbiquant
The Turbiquant Calibration Standard Set is suitable to calibrate the Turbiquant 1500 IR and 1500 T. The standards offer the following advantages:
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Jogi információk
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg