Fontos dokumentumok
Z355445
Millipore
PetriSlides, Millipore®
size 51 mm × 76 mm, polystyrene
Szinonimák:
PetriSlides
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.14
material
polystyrene
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Millipore PDMA04700
méret
51 mm × 76 mm
szín
clear
Általános leírás
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)