Merck
1.10164
SAFC
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
Ügynökség
CIP (cleaning in place)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
koncentráció
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
párolgási maradék
≤0.01
pH
<1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Alkalmazás
Filtered with 0.2 μmManufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1