Fontos dokumentumok
1.30101
Millipore
HY-LiTE® Surface ATP Test Kit
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Szinonimák:
Surface ATP pens, Surface ATP swabs, Surface ATP tests, Surface ATP samplers
About This Item
UNSPSC kód:
41112601
NACRES:
NA.74
méret
100 reactions
Minőségi szint
termékcsalád
HY-LiTE®
minőség
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
kiszerelés
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
gyártó/kereskedő neve
HY-LiTE®
tárolási körülmény
protect from light
alkalmazás(ok)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
kompatibilitás
for use with HY-LITE® luminometer
észlelési módszer
bioluminescent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The HY-LiTE® Surface ATP Test Kit contains ready-prepared pens in cuvette test format for use with HY-LiTE® 2/ luminometers. The kit contains test pens and hygiene swabs that are primarily designed for the examination of post-production cleaning/sanitation effectiveness on product contact surfaces. Adenosine triphosphate (ATP) is detected by reaction with a luciferin/luciferase reagent in a buffered solution. The test kit is designed to indicate the presence of residues of biological origin, as well as bacteria, yeast and molds, including viable, non-culturable bacteria, anaerobes, and other microorganisms which are usually not detected by traditional growth-based methods.
Alkalmazás
HY-LiTE® Surface ATP Test Kit is suitable for measuring ATP on surfaces after cleaning to monitor quality of sanitation processes.
Alkalmasság
For surface hygiene monitoring
Kapcsolódás
SKU 1.30101.0022 replaced by 1.30101.0021
Analízis megjegyzés
packaging: conforms
Appearance: passes test
Performance test: conforms
Jogi információk
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Related Content
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.