1.30194
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP
Test pens for detection of Free ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Szinonimák:
Liquid ATP pens, Liquid ATP swabs, Liquid ATP tests, Liquid ATP samplers
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
HY-LiTE®
gyártó/kereskedő neve
HY-LiTE®
kiszerelés
pkg of (Pkg of 50 pens)
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
kompatibilitás
for use with HY-LITE® luminometer
észlelési módszer
bioluminescent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Compared to the HY-LiTE® Liquid Test Pen for Total ATP (1.30102), the white sampling stick of the Liquid Pen for Free ATP does not contain a lysis reagent. Therefore, bacterial cells are not lysed and only the free ATP in the liquid solution is measured. A comparative measurement using both HY-LiTE® liquid pens (1.30102 Total ATP and 1.30194 Free ATP) can be performed in order to provide information on the proportion of cellularly bound ATP.
Alkalmazás
Alkalmasság
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance: Red caps
Performance test: conforms
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.