09-272
Anti-phospho-p38α (Thr180/Tyr182) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
SAPK2a, MAPK14, CSBP1, CSBP2, CSPB1, PRKM14, PRKM15, p38ALPHA, mitogen-activated protein kinase 14
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunfluorescence: A 1:100 dilution of this antibody detected p38α phosphorylated on both residues, Thr180 and Tyr182, in fixed HeLa cells stimulated with anisomycin.
Immunoprecipitation (IP): 2-5 μL (5-10 μL/mL) of this antibody immunoprecipitated both active p38α from anisomycin treated HeLa whole cell extract and human recombinant GST-p38α, separately, in RIPA buffer.
Immunoprecipitation Kinase Reaction (IPK): 2-5 μL of this lot immunoprecipitated phosphorylated p38α from both anisomycin treated HeLa cells as well as recombinant p38α, separately, and then placed into an in vitro Kinase reaction with recombinant GST-ATF-2 where it phosphorylated ATF-2 on Thr69/71.
Signaling
MAP Kinases
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Anisomycin treated HeLa cells