Fontos dokumentumok
Z174777
Supelco
Aldrich® jacketed chromatography column
column capacity 400 mL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
grade
for chromatography
technika/technikák
LPLC: suitable
oszlopkapacitás
400 mL
tározókapacitás
500 mL
súly
250 gMax. packing
Általános leírás
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)