1.14658
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Szinonimák:
Nitrite Visual Test Kit
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nitrite Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
specifikus analit(ok)
nitrite
Minőségi szint
mérési tartomány
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This test also is suitable to quickly check for nitrite interferences prior to a nitrate determination with Spectroquant® Nitrate in seawater 1.14556.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2