Merck
1.16993
Supelco
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus
2.5-45.0 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus chemical test strips, Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus test strip for instrument reader
Méret kiválasztása
50 TESTS
82 400,00 Ft
82 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 TESTS
82 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
82 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Terméknév
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus, reflectometric, 2.5-45.0 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
calcium
mérési tartomány
2.5-45.0 mg/L (Ca)
kompatibilitás
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: reflectometric with test strips and reagents 2.5 - 45.0 mg/l Ca Reflectoquant®
The Reflectoquant Calcium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. Calcium is an important parameter for boiling and cooling water. If the water contains calcium, deposits can be found in the plants and this can influence the function of the machines. Calcium also needs to be analyzed in drinking water and especially in beer. In the presence of hydrogen peroxide calcium ions react with glyoxal-bis(2-hydroxyanil) to form a red complex that is determined reflectometrically on the RQflex. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the calcium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for calcium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Analízis megjegyzés
function control: conforms
Assay
- standard 1:
4.4 - 5.6 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 25.0 - 31.0 mg/l
Jogi információk
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2