Fontos dokumentumok
1.16125
Supelco
Calcium Test Strips, reflectometric
5-125 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Calcium chemical test strips, Calcium test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Calcium Test, reflectometric, 5-125 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
calcium
mérési tartomány
5-125 mg/L (Ca)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: Reflectometric with test strips 5 - 125 mg/L (Ca), Reflectoquant®
The Reflectoquant® Calcium test is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. Calcium is an important parameter for boiling and cooling water, as deposits in production equipment can impair the function and performance of the equipment. Calcium also needs to be analyzed in drinking water and especially in beer.
Calcium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. An economic alternative to pre-test and estimate the calcium concentration prior to using the quantitative Reflectoquant(R) method is the semi-quantitative MQuant® test for calcium. Even more quantitative determination methods can be found with our Spectroquant® spectrophotometric tests.
Analízis megjegyzés
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8.0 - 12.0 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 90 - 110 mg/l
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)