1.16992
Potassium Test Strips, reflectometric
0.25-1.2 g/L (K), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Potassium chemical test strips, Potassium test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
product name
Potassium Test, reflectometric, 0.25-1.2 g/L (K), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
potassium
mérési tartomány
0.25-1.2 g/L (K)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
0.35 - 0.45 g/l
- standard 2: 0.62 - 0.78 g/l
- standard 3: 0.90 - 1.10 g/l
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2