116816
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt
A potent, cell-permeable, and reversible metabolically-stable cAMP antagonist that inhibits cAMP-dependent protein kinase and shows preference for PKA type I.
Szinonimák:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt, Rp-8-Br-cAMPS, Na, PKA Inhibitor VI
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 40 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKA 1
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gjertsen, B.T., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 20599.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Dostmann, W.R. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
WGK
WGK 1