1.10307
Protein Kit, photometric
photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protein Kit, photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 250 tests
analit kémiai osztály(ok)
proteins
mérési tartomány
0.5-10 g/L (Protein)
technika/technikák
photometry: suitable
pH
13.2 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (Biuret Method)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Success in treating wounds with local boric acid: a case study: Details a clinical case study where boric acid was successfully used to treat chronic wounds, showcasing its potential in medical applications (Coskun M, 2023).
- Mechanical Force-Induced Color-Variable Luminescence of Carbon Dots in Boric Acid Matrix: Demonstrates the use of boric acid matrices to develop pressure-sensitive luminescent materials with potential applications in sensing and display technologies (Meng S et al., 2023).
- Insight into boron-doped biochar as efficient metal-free catalyst for peroxymonosulfate activation: Investigates boric acid′s role in enhancing the catalytic properties of boron-doped biochar for environmental cleanup and pollutant degradation (Pan G et al., 2023).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2