676764
Tetrahydrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Szinonimák:
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tetrahydrofuran, ACS reagent, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
tartalmaz
250 ppm BHT as inhibitor
robbanási határérték
1.8-11.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
párolgási maradék
≤0.03%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Organic synthesis
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
f) Metal-catalyzed coupling (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
- Crystallization
- Polymerization. Ex. RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene
- Coatings
- As an O-donor ligand to form coordination complexes
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup