1.09486
pH-indicator paper Litmus paper blue
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Szinonimák:
pH chemical test paper paper Litmus paper blue, pH test paper paper Litmus paper blue
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
Jellemzők
non-bleeding: no
Tekercs H
4.8 m , with color scale
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2