1.99050
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
About This Item
Javasolt termékek
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Available in a secure 500 mL plastic bottle and 4 L innovative and sustainable Titripac® PE/Aluminum packaging for a reduced waste generation
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Jogi információk
javasolt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List