Fontos dokumentumok
1.09408
Supelco
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Szinonimák:
Buffer solution pH 9.00 (25°C) (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
9.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide reference material buffer solution is gravimetrically prepared with high-quality reagents in high-purity water. It is qualified using a combined glass electrode following a 5-point calibration method, in accordance with DIN 19268, against certified primary reference standards as per DIN 19266.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
It is used in analytical procedures for the calibration, qualification, and monitoring of pH measuring instruments and as a control for testing other buffer solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle and an innovative Titripac® packaging for a positive environmental impact due to reduced waste generation
  • Long-lasting with a shelf life of 3 years
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)