1.09434
Buffer solution
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Szinonimák:
Buffer solution pH 3.00 (20°C) (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Certipur®
pH
3.0 (25 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
sűrűség
1.0 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
- A ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
- Long-lasting with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1