Fontos dokumentumok
1.09034
Supelco
Schiff′s reagent
for detection of aldehydes
About This Item
UNSPSC kód:
12352401
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range. For histology we recommend Schiff′s reagent item 109033
Alkalmazás
  • Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.: This study examines the long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle, identified using special staining techniques including Schiff′s reagent, to evaluate the chronic effects on macrophagic myofasciitis lesions. (Gherardi RK et al., 2001).
Analízis megjegyzés
Assay (SO₂): 0.15 - 0.30 %
Application test: conforms
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1