Merck
P1852
Millipore
Pseudomonas agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
For Fluorescein
About This Item
UNSPSC kód:
41171609
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Alkalmazás
Recommended for the detection of fluorescein production by Pseudomonas.
Komponensek
Ingredients (g/L)
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Proteose peptone, 10.00
Dipotassium phosphate, 1.50
Magnesium sulphate, 1.50
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Suspend 38 g of Pseudomonas Agar (For Fluorescein) in 1000 ml of distilled water containing 10 ml of glycerol (Cat. No. 49767). Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin.
King E O, et al.
Translational Research, 44(2), 301-307 (1954)
United States Pharmacopeia (1985)
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.