Fontos dokumentumok
1.06466
Supelco
Sodium hydroxide
monohydrate, 99.99 Suprapur®
Szinonimák:
Sodium hydroxide monohydrate, Soda caustic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNaO · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
NACRES:
NB.21
Terméknév
Sodium hydroxide monohydrate, 99.99 Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
99.99%
Forma
solid
pH
14 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
1100 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-H].O
InChI
1S/Na.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Purity (metallic): ≥ 99.990 %
NaOH content: 67.0 - 69.0 %
Assay of sodium carbonate: ≤ 2.0 %
Chloride (Cl): ≤ 1 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (as SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.01 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.2 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1